2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958277-10G OR958277-5G
APOSOR958277-10GEA 436 DKK
APOSOR958277-10G APOSOR958277-5G
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
2-Cyclopropylaminonicotinic acid
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11106728
CAS-nummer: 639807-18-4