N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,N-Diethyl-m-nitroaniline
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 1350 DKK
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 194.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024459
CAS-nummer: 2216-16-2