Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958223-1G OR958223-5G
APOSOR958223-1GEA 535 DKK
APOSOR958223-1G APOSOR958223-5G
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00547114
CAS-nummer: 99186-63-7