3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958189-1G OR958189-250MG
APOSOR958189-1GEA 447 DKK
APOSOR958189-1G APOSOR958189-250MG
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
3-Amino-2-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185832
CAS-nummer: 1166988-09-5