Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR958061-1G OR958061-250MG OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 752 DKK
APOSOR958061-1G APOSOR958061-250MG APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441070
CAS-nummer: 17422-90-1