2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957933-1G OR957933-250MG
APOSOR957933-1GEA 1130 DKK
APOSOR957933-1G APOSOR957933-250MG
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
2-Chloro-5-isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19689743
CAS-nummer: 1204483-99-7