4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 731 DKK
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18206146
CAS-nummer: 149505-94-2