3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957500-1G OR957500-5G
APOSOR957500-1GEA 1680 DKK
APOSOR957500-1G APOSOR957500-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136.148 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999707
CAS-nummer: 60549-26-0