2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957466-1G OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA 3000 DKK
APOSOR957466-1G APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09929100
CAS-nummer: 108206-05-9