3-(Chloromethyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 2480 DKK
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Formel: C₇H₇ClO
Kogepunkt: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658536
CAS-nummer: 60760-06-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III