1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957433-100MG OR957433-1G OR957433-250MG
APOSOR957433-100MGEA 523 DKK
APOSOR957433-100MG APOSOR957433-1G APOSOR957433-250MG
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441530
CAS-nummer: 89193-22-6