3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957161-1G
OR957161-5G
APOSOR957161-1GEA
162
DKK
APOSOR957161-1G
APOSOR957161-5G
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02684307 CAS-nummer: 145959-21-3 |