3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 1810 DKK
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₃BN₂O₄S
Smeltepunkt: 129…132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235107
CAS-nummer: 277295-50-8