1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR957008-1G OR957008-250MG
APOSOR957008-1GEA 3660 DKK
APOSOR957008-1G APOSOR957008-250MG
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene
Formel: C₉H₁₁ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070779
CAS-nummer: 51241-43-1