2,3,4-Trichloropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956973-1G OR956973-250MG OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA 360 DKK
APOSOR956973-1G APOSOR956973-250MG APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22576127
CAS-nummer: 55934-02-6