(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR956203-1G OR956203-250MG
APOSOR956203-1GEA 8100 DKK
APOSOR956203-1G APOSOR956203-250MG
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molekylvægt: 171.624 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253611
CAS-nummer: 213990-63-7