2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 2180 DKK
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂S
Molekylvægt: 195.238 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19257810
CAS-nummer: 25195-58-8