4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-((Methylsulphonyl)methyl)benzonitrile
OR956194-1G OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA 1350 DKK
APOSOR956194-1G APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂S
Molekylvægt: 195.238 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15201679
CAS-nummer: 161417-56-7