5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956120-1G OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA 600 DKK
APOSOR956120-1G APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09754206
CAS-nummer: 7126-51-4