3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR956107-1G OR956107-5G
APOSOR956107-1GEA 2030 DKK
APOSOR956107-1G APOSOR956107-5G
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
Molekylvægt: 186.167 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07776626
CAS-nummer: 889942-85-2