5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Methyl-2-aminobenzoxazol
OR956047-10G OR956047-1G OR956047-5G
APOSOR956047-10GEA 0 DKK
APOSOR956047-10G APOSOR956047-1G APOSOR956047-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₈H₈N₂O
Molekylvægt: 148.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01664145
CAS-nummer: 64037-15-6