Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955987-1G OR955987-250MG OR955987-5G
APOSOR955987-1GEA 1170 DKK
APOSOR955987-1G APOSOR955987-250MG APOSOR955987-5G
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20923636
CAS-nummer: 24078-24-8