Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955972-1G OR955972-5G
APOSOR955972-1GEA 2030 DKK
APOSOR955972-1G APOSOR955972-5G
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Methyl 3-isopropoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01922057
CAS-nummer: 350989-42-3