Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955934-1G OR955934-250MG
APOSOR955934-1GEA 194 DKK
APOSOR955934-1G APOSOR955934-250MG
Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate 98%
Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14582002
CAS-nummer: 1186605-87-7