Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955921-1G OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA 2810 DKK
APOSOR955921-1G APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
Molekylvægt: 186.592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12407235
CAS-nummer: 98406-04-3