Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955786-5G OR955786-25G
APOSOR955786-5GEA 426 DKK
APOSOR955786-5G APOSOR955786-25G
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15526721
CAS-nummer: 717106-69-9