2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955713-1G OR955713-5G
APOSOR955713-1GEA 1910 DKK
APOSOR955713-1G APOSOR955713-5G
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865114
CAS-nummer: 59040-84-5