Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955684-1G OR955684-5G
APOSOR955684-1GEA 2080 DKK
APOSOR955684-1G APOSOR955684-5G
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Methyl quinoline-8-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203774
CAS-nummer: 40245-26-9