Methyl caffeate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955583-1G OR955583-5G
APOSOR955583-1GEA 600 DKK
APOSOR955583-1G APOSOR955583-5G
Methyl caffeate 95%
Methyl caffeate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210468
CAS-nummer: 67667-67-8