6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 2,5-Dihydro-5-oxo-6-phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazine
OR9555-1G OR9555-250MG
APOSOR9555-1GEA 1080 DKK
APOSOR9555-1G APOSOR9555-250MG
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Formel: C₉H₇N₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665863
CAS-nummer: 447-00-7