3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955467-1G OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA 915 DKK
APOSOR955467-1G APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160293
CAS-nummer: 1796-83-4