Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955444-1G OR955444-5G
APOSOR955444-1GEA 1640 DKK
APOSOR955444-1G APOSOR955444-5G
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molekylvægt: 176.212 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441320
CAS-nummer: 95416-56-1