Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955438-1G OR955438-100MG OR955438-250MG OR955438-500MG
APOSOR955438-1GEA 1770 DKK
APOSOR955438-1G APOSOR955438-100MG APOSOR955438-250MG APOSOR955438-500MG
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16620959
CAS-nummer: 74124-86-0