2-Methyl-4-phenylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955415-1G OR955415-250MG
APOSOR955415-1GEA 4310 DKK
APOSOR955415-1G APOSOR955415-250MG
2-Methyl-4-phenylpyridine 98%
2-Methyl-4-phenylpyridine
Formel: C₁₂H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114154
CAS-nummer: 15032-21-0