2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955329-1G OR955329-250MG
APOSOR955329-1GEA 1750 DKK
APOSOR955329-1G APOSOR955329-250MG
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24678322
CAS-nummer: 1013112-48-5