3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955294-1G OR955294-250MG
APOSOR955294-1GEA 1780 DKK
APOSOR955294-1G APOSOR955294-250MG
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
3,6-Dichloro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20699076
CAS-nummer: 62077-26-3