(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955234-1G OR955234-250MG
APOSOR955234-1GEA 513 DKK
APOSOR955234-1G APOSOR955234-250MG
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839185
CAS-nummer: 202932-05-6