1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR955084-1G OR955084-250MG
APOSOR955084-1GEA 1010 DKK
APOSOR955084-1G APOSOR955084-250MG
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12153276
CAS-nummer: 1701-70-8