2-Formyl-5-phenylphenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954913-1G OR954913-250MG
APOSOR954913-1GEA 2730 DKK
APOSOR954913-1G APOSOR954913-250MG
2-Formyl-5-phenylphenol 96%
2-Formyl-5-phenylphenol
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molekylvægt: 198.217 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18314600
CAS-nummer: 35664-67-6