3-Cyano-5-phenylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954905-1G OR954905-250MG
APOSOR954905-1GEA 2730 DKK
APOSOR954905-1G APOSOR954905-250MG
3-Cyano-5-phenylphenol 98%
3-Cyano-5-phenylphenol
Formel: C₁₃H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18314129
CAS-nummer: 939771-50-3