5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-sulphopyridine
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 1290 DKK
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Formel: C₅H₄BrNO₃S
Molekylvægt: 238.059 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00717696
CAS-nummer: 62009-34-1