4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954776-1G OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA 1640 DKK
APOSOR954776-1G APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molekylvægt: 186.207 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11895234
CAS-nummer: 18855-13-5