4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954768-1G OR954768-5G
APOSOR954768-1GEA 1640 DKK
APOSOR954768-1G APOSOR954768-5G
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
4-(3-Methylphenyl)phenol
Formel: C₁₃H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01910124
CAS-nummer: 191724-08-0