trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 404 DKK
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311241
CAS-nummer: 2305-30-8