6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954658-1G OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA 1640 DKK
APOSOR954658-1G APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Formel: C₁₂H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11876110
CAS-nummer: 1111110-50-9