2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Phenylpyridin-2-ol
OR954647-1G OR954647-250MG
APOSOR954647-1GEA 3330 DKK
APOSOR954647-1G APOSOR954647-250MG
2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
2-Hydroxy-3-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114134
CAS-nummer: 24228-13-5