4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 1360 DKK
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26131172
CAS-nummer: 648905-09-3