4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954468-10G OR954468-1G OR954468-5G
APOSOR954468-10GEA 3770 DKK
APOSOR954468-10G APOSOR954468-1G APOSOR954468-5G
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₂H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913838
CAS-nummer: 120689-98-7