4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954434-10G OR954434-1G OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA 4860 DKK
APOSOR954434-10G APOSOR954434-1G APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₁H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040447
CAS-nummer: 76693-04-4