N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR954395-10G
OR954395-1G
OR954395-5G
APOSOR954395-10GEA
5670
DKK
APOSOR954395-10G
APOSOR954395-1G
APOSOR954395-5G
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline
Formel:
C₉H₁₂N₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00570802 CAS-nummer: 314755-31-2 |